Merck
634484
Sigma-Aldrich
Quinacridonequinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H10N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
342.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1C2=C(C(=O)C3=C1C(=O)c4ccccc4N3)C(=O)c5ccccc5N2
InChI
1S/C20H10N2O4/c23-17-9-5-1-3-7-11(9)21-15-13(17)19(25)16-14(20(15)26)18(24)10-6-2-4-8-12(10)22-16/h1-8H,(H,21,23)(H,22,24)
Clave InChI
KSLLMGLKCVSKFF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)