632619
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5ClN4
Número de CAS:
Peso molecular:
144.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
137-141 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydrazine
cadena SMILES
NNc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-3-1-2-4(7-6)9-8-3/h1-2H,6H2,(H,7,9)
Clave InChI
FXYQRYGWWZKUFV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
S Lindvall et al.
Chemico-biological interactions, 94(2), 83-99 (1995-02-01)
(Z)-3-(4-Bromophenyl)-3-(3-pyridyl)allylamine (CPP 200) is transformed to the corresponding chloroimine by hypochlorite ion (ClO-) formed in the presence of myeloperoxidase. A scheme for this transformation is given. The influence of various compounds on this process has been studied. Cysteamine, cysteine and