Merck
631051
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)-N-methylaniline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8F3N
Número de CAS:
Peso molecular:
175.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4888 (lit.)
bp
105-106 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.2394 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
cadena SMILES
CNc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(9,10)11/h2-5,12H,1H3
Clave InChI
UTUYWZJPVLDHJJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
98.9 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)