616036
N-Acetyl-DL-alanine-2-d
98 atom % D
Sinónimos:
DL-Alanine-2-d1, N-Acetyl derivative
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CD(NHCOCH3)CO2H
Peso molecular:
132.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]C(C)(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/i3D
Clave InChI
KTHDTJVBEPMMGL-WFVSFCRTSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)