Merck
614041
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzylidene-3,4,5-d3-aminoguanidine acetate
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinónimos:
Guanabenz monoacetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8D3H5Cl2N4 · C2H4O2
Peso molecular:
294.15
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
solid
mp
193 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
CC(O)=O.[2H]c1c([2H])c(Cl)c(\C=N\NC(N)=N)c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;/i1D,2D,3D;
Clave InChI
MCSPBPXATWBACD-LILPGTLGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)