609927
Urea-18O
95 atom % 18O
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC18ONH2
Peso molecular:
62.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
95 atom % 18O
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
NC(N)=[18O]
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i4+2
Clave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-DOMIDYPGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)