Merck
609080
Sigma-Aldrich
L-Arginine-(guanidineimino-15N2) hydrochloride
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinónimos:
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-(guanidineimino-15N2), 15N Labeled L-arginine hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
H215NC(15NH)NH(CH2)3C(NH2)CO2H · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
212.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
98% (CP)
actividad óptica
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
técnicas
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
Cl.N[C@@H](CCCNC([15NH2])=[15NH])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i8+1,9+1;
Clave InChI
KWTQSFXGGICVPE-SXTJCFDNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)