608599
Ammonium-15N2 carbonate-13C
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Carbonic acid, di(ammonium-15N) salt
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Formulario
solid
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[15NH3].[15NH3].OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3/i;2*1+1
Clave InChI
PRKQVKDSMLBJBJ-IMSGLENWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)