Merck
608548
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide-18O
50 atom % 18O, 98 atom % D
Sinónimos:
Doubly Labeled Water, Heavy water-d2,18O, Unnormalized water-18O
About This Item
Fórmula lineal:
D218O
Número de CAS:
Peso molecular:
22.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
50 atom % 18O
98 atom % D
mol peso
20.99 by atom % calculation (50 atom % 18O; 98 atom % D)
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
densidad
1.189 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)