Documentos clave
608262
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-13C,15N (Synechococcus sp.)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
disponibilidad
not available in Japan
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)