Merck
608114
Sigma-Aldrich
L-Proline-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid-13C5,15N, L-Proline-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled L-proline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C5H915NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
121.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
95% (CP)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
técnicas
bio NMR: suitable
mp
228 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
ONIBWKKTOPOVIA-XAFSXMPTSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Charles N Zawatsky et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 744857-744857 (2021-10-16)
Scleroderma, or systemic sclerosis, is a multi-organ connective tissue disease resulting in fibrosis of the skin, heart, and lungs with no effective treatment. Endocannabinoids acting via cannabinoid-1 receptors (CB1R) and increased activity of inducible NO synthase (iNOS) promote tissue fibrosis