Merck
604356
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-1,2-13C2 methyl ether
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313C(CH3)2OCH3
Peso molecular:
90.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
55-56 °C (lit.)
densidad
0.757 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CO[13C](C)(C)[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,5+1
Clave InChI
BZLVMXJERCGZMT-AEGZSVGQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)