Merck
603449
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-2-13C,15N, L-Alanine-2-13C,15N, N-t-Boc derivative
About This Item
Fórmula lineal:
CH313CH(15NH-Boc)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
191.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
actividad óptica
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
C[13C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i5+1,9+1
Clave InChI
QVHJQCGUWFKTSE-GWDDMYRWSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)