Merck
597430
Sigma-Aldrich
4-Ethynylbenzaldehyde
97%
Sinónimos:
4-Formylphenylacetylene, p-Ethynylbenzaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
HC≡CC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
130.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
89-93 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
O=Cc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-7H
Clave InChI
BGMHQBQFJYJLBP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yuki Maeda et al.
Journal of chromatography. A, 1355, 206-210 (2014-07-09)
A novel pre-column fluorescence derivatization method for chromatographic analysis of azide compounds was developed based on the Huisgen reaction, which is a specific cycloaddition reaction between an alkyne and an azide. We designed and synthesized a fluorescent alkyne, 2-(4-ethynylphenyl)-4,5-diphenyl-1H-imidazole (DIB-ET)
Gaulthier Rydzek et al.
ACS nano, 8(5), 5240-5248 (2014-04-18)
Simple preparation methods of chemically versatile and highly functionalizable surfaces remain rare and present a challenging research objective. Here, we demonstrate a simultaneous electropolymerization and electro-click functionalization process (SEEC) for one-pot self-construction of aniline- and naphthalene-based functional polymer films where