591009
2-Propylacrylic acid
99%
Sinónimos:
α-Propylacrylic acid, 2-Methylenepentanoic acid, Propacrylic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
contiene
150 ppm BHT as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
165-188 °C (lit.)
densidad
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
HEBDGRTWECSNNT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?