588474
6-[4-(4-Cyanophenyl)phenoxy]hexyl methacrylate
96%
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid crystal
mp
73-76 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCCCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C23H25NO3/c1-18(2)23(25)27-16-6-4-3-5-15-26-22-13-11-21(12-14-22)20-9-7-19(17-24)8-10-20/h7-14H,1,3-6,15-16H2,2H3
Clave InChI
JJJGWRPDCQICFP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)