578886
L-Citrulline-4,4,5,5-d4
98 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
L-Ornithine-4,4,5,5-d4
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
mp
216-218 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)C([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i1D2,3D2
Clave InChI
RHGKLRLOHDJJDR-KKOAYFQZSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)