Merck
578517
Sigma-Aldrich
Succinic anhydride-13C4
99 atom % 13C
Sinónimos:
Dihydro-2,5-furandione-2,3,4,5-13C4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4H4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
104.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
técnicas
protein expression: suitable
bp
261 °C
mp
118-120 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
O=[13C]1[13CH2][13CH2][13C](=O)O1
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clave InChI
RINCXYDBBGOEEQ-JCDJMFQYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)