Merck
578266
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H36FeP2
Número de CAS:
Peso molecular:
418.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
50-52 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
[Fe].CC(C)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)C(C)C.CC(C)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)C(C)C
InChI
1S/2C11H18P.Fe/c2*1-9(2)12(10(3)4)11-7-5-6-8-11;/h2*5-10H,1-4H3;
Clave InChI
LPBBEMRSRONKMN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)