562238
4-Methoxy-2-methylphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(CH3)MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
225.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.956 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc([Mg]Br)c(C)c1
InChI
1S/C8H9O.BrH.Mg/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2;;/h3,5-6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
JRXYWLSUMCREBA-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< -17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?