Merck
560294
Sigma-Aldrich
PSS-[3-(2-Aminoethyl)amino]propyl-Heptaisobutyl substituted
Sinónimos:
1-[3-(2-Aminoethyl)amino]propyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.1(3,9).1(5,15).1(7,13)]octasiloxane, Aminoethylaminopropylisobutyl-POSS®, POSS®-Aminoethylaminopropyl-isobutyl substituted
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H76N2O12Si8
Número de CAS:
Peso molecular:
917.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
mp
109-116 °C (lit.)
solubilidad
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
cadena SMILES
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCNCCN)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C33H76N2O12Si8/c1-27(2)20-49-36-48(19-15-17-35-18-16-34)37-50(21-28(3)4)41-52(39-49,23-30(7)8)45-55(26-33(13)14)46-53(40-49,24-31(9)10)42-51(38-48,22-29(5)6)44-54(43-50,47-55)25-32(11)12/h27-33,35H,15-26,34H2,1-14H3
Clave InChI
KHYRGQGGJMEVTP-UHFFFAOYSA-N
Información legal
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xuefei Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(8) (2021-02-20)
The assembly and jamming of magnetic nanoparticles (NPs) at liquid-liquid interfaces is a versatile platform to endow structured liquid droplets with a magnetization, i.e., producing ferromagnetic liquid droplets (FMLDs). Here, we use hydrodynamics experiments to probe how the magnetization of