553743
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidinone
96%
Sinónimos:
3-Azaspiro[4.5]decan-2-one
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
84-89 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CC2(CCCCC2)CN1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
Clave InChI
JAWPQJDOQPSNIQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?