542032
Diethyl(3-bromopropyl)phosphonate
95%
Sinónimos:
(3-Bromopropyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 138345
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)2POCH2CH2CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
259.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.4620 (lit.)
bp
94-95 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
phosphonate
cadena SMILES
CCOP(=O)(CCCBr)OCC
InChI
1S/C7H16BrO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
PEIKTSJIUKYDPC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for synthesis of:
Reactant for:
- Hybrid assembly composed of titanium dioxide nanoparticles and thin multi-walled carbon nanotubes
- Organosoluble zirconium phosphonate nanocomposites for asymmetric hydrogenation
- Cyclic hydroxamic acids via alkylation followed by intramolecular cyclization
- pH-responsive cyclopolymer
Reactant for:
- Homogenization of zirconium hydroxide phosphonate supported ruthenium catalyst
- Reactions with sodium imidazolide
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?