Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H16Si
Número CAS:
Peso molecular:
116.28
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-001-0
Beilstein/REAXYS Number:
1731336
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥97.0%
refractive index
n20/D 1.414
density
0.721 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC[SiH3]
InChI
1S/C6H16Si/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1,7H3
InChI key
QGGUMTNPIYCTSF-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?