529591
Barium chloride dihydrate
≥99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Barium(2+) dichloride dihydrate, Dichlorobarium dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
≥99.999% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤10.0 ppm Trace Metal Analysis
cadena SMILES
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clave InChI
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
- Growth and characterization of barium chloride dihydrate crystal: This study explores the coordination of barium chloride dihydrate with amino acids, highlighting its applications in nonlinear optical crystalline compounds (E Peter et al., 2018).
- Growth and characterization of a semiorganic NLO material: Describes the growth of L-histidine barium chloride dihydrate crystals by slow solvent evaporation, emphasizing its potential in non-linear optical applications (TR Beena et al., 2016).
- Material Synthesis, Energy Diagram and Physicochemical Properties of Frequency Doubling 2-Aminopyridine Barium Chloride (2APBC) Crystal: Examines the synthesis and optical properties of 2-aminopyridine barium chloride crystals, useful for frequency doubling applications (D Sivavishnu et al., 2019).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?