525014
Styrene-α-d1
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinónimos:
1-Deuterioethenylbenzene
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
-31 °C
densidad
0.918 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i2D
Clave InChI
PPBRXRYQALVLMV-VMNATFBRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
hearing organs, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)