522929
3,5-Dimethylbenzenethiol
90%
Sinónimos:
3,5-Dimethylthiophenol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.568 (lit.)
bp
127.5 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)cc(S)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9H,1-2H3
Clave InChI
CESBAYSBPMVAEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?