Merck
514659
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-2′,4′-dimethoxyacetophenone
95%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3COCF3
Número de CAS:
Peso molecular:
234.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
mp
48-52 °C (lit.)
functional group
fluoro
ketone
SMILES string
COc1ccc(c(OC)c1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-15-6-3-4-7(8(5-6)16-2)9(14)10(11,12)13/h3-5H,1-2H3
InChI key
SLMOFSKRLCGLIX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)