Merck
513490
Sigma-Aldrich
4-Carboxylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17BO4
Número de CAS:
Peso molecular:
248.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
228-231 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C13H17BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-5-9(6-8-10)11(15)16/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
Clave InChI
IYDKBQIEOBXLTP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)