Merck
499250
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxide, sulfated
pore 18 Å (mesoporous), 99% trace metals basis
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99% trace metals basis
Formulario
powder
tamaño de poro
18 Å pore (mesoporous)
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Zr]=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2O.Zr/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);;;
Clave InChI
FEDRAWJBXIRHNE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)