Merck
498777
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(CH3)ZnBr
Número de CAS:
Peso molecular:
250.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.965 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC([Zn]Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9.BrH.Zn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h2-7H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
NGNKVUPYJMWMBZ-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)