498505
6-Ethoxy-6-oxohexylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5O2C(CH2)5ZnBr
Número de CAS:
Peso molecular:
288.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.98 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)CCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C8H15O2.BrH.Zn/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2;;/h1,3-7H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
IZONVKQHIRKQIV-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Información legal
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?