Merck
494682
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide
−325 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
ITO
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
powder
composición
In2O3, 90%
SnO2, 10%
tamaño de partícula
−325 mesh
mp
1910 °C (lit.)
densidad
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Clave InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)