493171
O-Methylisourea-13C hydrochloride
99 atom % 13C
Sinónimos:
Carbamimidic, methyl ester, monohydrochloride-13C acid
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
técnicas
protein expression: suitable
mp
122-132 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Cl.CO[13C](N)=N
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H/i2+1;
Clave InChI
MUDVUWOLBJRUGF-CGOMOMTCSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)