493139
N-Methylformanilide-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
índice de refracción
n20/D 1.56 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
mp
8-13 °C (lit.)
densidad
1.103 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[H][13C](=O)N(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3/i7+1
Clave InChI
JIKUXBYRTXDNIY-CDYZYAPPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
127.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)