492248
Dimethyl succinate-2,2,3,3-d4
98 atom % D
Sinónimos:
Dimethyl butanedioate-2,2,3,3-d4
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O2CCD2CD2CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
18-19 °C (lit.)
densidad
1.148 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C(=O)OC)C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2
Clave InChI
MUXOBHXGJLMRAB-KHORGVISSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?