Merck
492221
Sigma-Aldrich
Diethyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
C6D4(CO2C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
bp
298-299 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
densidad
1.158 g/mL at 25 °C
Formato
neat
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c(c1[2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D
Clave InChI
FLKPEMZONWLCSK-KDWZCNHSSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
This product may be used as an analytical standard.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)