490946
Trimethylamine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)315N
Número de CAS:
Peso molecular:
60.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
densidad de vapor
2.09 (vs air)
presión de vapor
13.3 psi ( 0 °C)
pureza isotópica
98 atom % 15N
temp. de autoignición
374 °F
bp
3-4 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
densidad
0.647 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
C[15N](C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i4+1
Clave InChI
GETQZCLCWQTVFV-AZXPZELESA-N
Categorías relacionadas
Envase
Standard 1 g quantitiy is packaged in a 25 mL Sure/Pac™ cylinder with stainless steel 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 13 psig for 1 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Productos recomendados
Stainless steel hose adapter Z146838 or stainless steel body mini gas regulator Z513547 is recommended.
Información legal
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
espiga
Referencia del producto
Descripción
Precios
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
19.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-6.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?