Merck
488666
Sigma-Aldrich
Decanoic-d19 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Capric acid-d19,OH
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CD2)8CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
191.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
bp
268-270 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
densidad
0.991 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+19
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2
Clave InChI
GHVNFZFCNZKVNT-KIJKOTCYSA-N
Envase
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pamela Brunswick et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 52(3), 274-280 (2016-12-03)
The advantage of using naphthenic acid (NA) mixtures for the determination of total NA lies in their chemical characteristics and identification of retention times distinct from isobaric interferences. However, the differing homolog profiles and unknown chemical structures of NA mixtures