Merck
487767
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-2,2,2-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
47.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
densidad
0.838 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3
Clave InChI
IKHGUXGNUITLKF-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-29.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-34 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Amy M Green et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(47), 12372-12377 (2017-11-08)
Ozonolysis of alkenes, an important nonphotolytic source of hydroxyl (OH) radicals in the atmosphere, proceeds through unimolecular decay of Criegee intermediates. Here, we report a large kinetic isotope effect associated with the rate-limiting hydrogen-transfer step that releases OH radicals for