Merck
487678
Sigma-Aldrich
4-(Dimethyl-13C2-amino)antipyrine
99 atom % 13C
Sinónimos:
Aminopyrine-4-(dimethylamino-13C2)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C11H17N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
233.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
107-109 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N([13CH3])[13CH3])=C1C
InChI
1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3/i2+1,3+1
Clave InChI
RMMXTBMQSGEXHJ-SUEIGJEOSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)