487651
Hydrocinnamic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
3-Phenylpropionic acid-2,3-13C2
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
bp
280 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
densidad
1.085 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
OC(=O)[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i6+1,7+1
Clave InChI
XMIIGOLPHOKFCH-AKZCFXPHSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)