487201
1,2-Propane(diol-d2)
98 atom % D
Sinónimos:
Propylene glycol-(OD)2
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OD)CH2OD
Número de CAS:
Peso molecular:
78.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
densidad
1.063 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]OCC(C)O[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i4D,5D
Clave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-KFRNQKGQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
suitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.