Merck
485802
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Hexadecanoic acid-1,2-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)1313CH213CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
258.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
mp
61-64 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15+1,16+1
Clave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-IIJSWMDNSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)