Merck
481165
Sigma-Aldrich
Palladium(II) propionate
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Palladium dipropionate
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5CO2)2Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
252.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp
154-156 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(=O)O[Pd]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Pd/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Clave InChI
ZVSLRJWQDNRUDU-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)