474223
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl methacrylate
contains MEHQ as inhibitor, 97%
Sinónimos:
HDFDMA
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
contiene
MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.343 (lit.)
bp
110 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
PFAS testing
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H9F17O2/c1-5(2)6(32)33-4-3-7(15,16)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)13(27,28)14(29,30)31/h1,3-4H2,2H3
Clave InChI
HBZFBSFGXQBQTB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- As a monomer to synthesize poly(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl methacrylate) (PFDMA). PFDMA can be used to prepare a super amphiphobic sponge that repels both water and oil via the initiated chemical vapor deposition(iCVD).
- As a surface modification agent to alter the surface energy of steel-use-stainless (SUS) membrane to separate microalgal lipids from wet biomass. This helps to simplify the process of microalgae-derived biodiesel production.
- To fabricate biocompatible polymer coatings for transmucosal delivery of oral drugs. The polymer coating induces hydrophobicity that helps to avoid the release of drugs in unwanted directions.
- As a precursor/monomer to prepare triblock copolymers as electrolytes for Li metal batteries. It enhances mechanical strength, lithium-ion transference number, and cycling stability.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?