465127
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine N′-methoxy-N′-methylamide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COCONHCH2CON(OCH3)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
218.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
100-104 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CON(C)C(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(13)10-6-7(12)11(4)14-5/h6H2,1-5H3,(H,10,13)
Clave InChI
XJVZHKXGDQXSNT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
α-Amino Weinreb amide.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Kosynkina, L. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5173-5173 (1994)
Kim, B.M. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5153-5153 (1994)
Lucet, D. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 985-985 (1996)
S. Nahm et al.
Tetrahedron Letters, 22, 3815-3815 (1981)
Overhand, M. Hecht, S.M
The Journal of Organic Chemistry, 59, 4721-4721 (1994)