462330
Poly(1-decene), hydrogenated
Mixture of trimer and tetramer
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH[(CH2)7CH3]]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
viscosidad
20 cSt(40 °C)(lit.)
bp
>316 °C (lit.)
densidad
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
Clave InChI
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Hydrogenated poly(1-decene) is prepared by the hydrogenation of the mixture of isoparaffinic molecules (trimer and tetramer).
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Compendium of food additive specifications.
FAO JECFA Monographs (2006)