Merck
461059
Sigma-Aldrich
Benzyl-α,α-d2 alcohol
98 atom % D, 99% (CP)
Sinónimos:
a,a-Dideuteriobenzyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CD2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
110.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.5388 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
densidad
1.065 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6D2
Clave InChI
WVDDGKGOMKODPV-NCYHJHSESA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)