Merck
450170
Sigma-Aldrich
Barium hydroxide hydrate
99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Barium dihydroxide hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Ba(OH)2 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
171.34 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
99.995% trace metals basis
Formulario
crystalline
composición
Degree of hydration, ~8
impurezas
≤2.0% BaCO3 by HCl
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
78 °C (lit.)
densidad
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.3H2O/h;3*1H2/q+2;;;/p-2
Clave InChI
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)